Isobutanol 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36643.AP
36643.K2
36643.M1
36643.APEA
60.6
EUR
36643.AP
36643.K2
36643.M1
Isobutanol 99+% ACS
Isobutanol
Purity: 99+%
CAS No.: 78-83-1
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 28°(82°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.802
Refractive Index: 1.3960
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
pH: 7
Melting Point: -108°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1730878
Merck Reference: 14,5131
UN No.: 1212
MDL No.: MFCD00004740
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂OH Pto. Ebullición: 107…108 °C Pto. de fusión: –108 °C Densidad: 0,802 Pto. de inflamación: 28 °C (82 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004740 Núm. CAS: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3,III Índice Merck: 14,5131 |