Isobutanol, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol isobutílico, 2-Metil-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00985.6025 1.00985.9190
1.00985.6025EA 875 EUR
1.00985.6025 1.00985.9190
Isobutanol, EMPLURA®, Supelco®
Isobutanol
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 107.9
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004740
Núm. CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=df3ce90fc7ae8dafb7fabe31b244825735325030&prid=web&clid=SAPDAM