Isobutanol, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol isobutílico, 2-Metil-1-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
82059-5ML-FEA 150 EUR
82059-5ML-F 82059-10ML-F 82059-1ML-F
Isobutanol, Supelco®
Isobutanol
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 107.9
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0.802 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 28
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004740
Núm. CAS: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d950f4690da0c33cf72df0d8cac3c2d5d3a6452a&vid=068d80d5b352743f56af775ce730118f0c07e3e8&prid=web&clid=SAPDAM