2-Metil-2-butanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A18304.0D
A18304.0F
A18304.AP
A18304.0DEA
602
EUR
A18304.0D
A18304.0F
A18304.AP
2-Metil-2-butanol ≥98%
2-Metil-2-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 75-85-4
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.4050
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: ca -12°
Boiling Point: 101-103°
Beilstein Reference: 1361351
Merck Reference: 14,7140
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00004478
Formula:
C₅H₁₂O Pto. Ebullición: 101…103 °C Pto. de fusión: ∼–12 °C Densidad: 0,805 Pto. de inflamación: 20 °C (68 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004478 Núm. CAS: 75-85-4 EINECS: 200-908-9 UN: 1105 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7140 |