2-Metil-2-pentanol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 590-36-3
Molecular Formula: C6H14O
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4100
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -103°
Boiling Point: 120-122°
Beilstein Reference: 1718951
UN No.: 2560
MDL No.: MFCD00004485
Formula:
C₆H₁₄O Pto. Ebullición: 120…122 °C Pto. de fusión: –103 °C Densidad: 0,810 Pto. de inflamación: 30 °C (86 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004485 Núm. CAS: 590-36-3 EINECS: 209-681-0 UN: 2560 ADR: 3,III |