terc-Butanol, anhidro ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Alcohol terc-butílico, Trimetilcarbinol, 2-Metil-2-propanol
41470.AK
41470.K2
41470.K7
41470.AKEA
58.8
EUR
41470.AK
41470.K2
41470.K7
terc-Butanol, anhidro ≥99.5%
terc-Butanol
Purity: 99.5%
CAS No.: 75-65-0
Molecular Formula: C4H10O
Formula Weight: 74.12
Flash Point: 11°(52°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.786
Refractive Index: 1.3870
Appearance: Colourless
Melting Point: 25°
Boiling Point: 83°
Beilstein Reference: 906698
Merck Reference: 14,1542
UN No.: 1120
MDL No.: MFCD00004464
Solvent in Sol-Gel precursor applications
Formula:
(CH₃)₃COH MW: 74.12 g/mol Pto. Ebullición: 83 °C Pto. de fusión: 25 °C Densidad: 0.786 Pto. de inflamación: 11 °C (52 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004464 Núm. CAS: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3 II Índice Merck: 14,1542 |