terc-Butanol, anhidro ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol terc-butílico, Trimetilcarbinol, 2-Metil-2-propanol
Packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles.
41857.AK 41857.K2 41857.M1 41857.AD
41857.AKEA 65.5 EUR
41857.AK 41857.K2 41857.M1 41857.AD
terc-Butanol, anhidro ≥99.5%
terc-Butanol
Purity: 99.5% CAS No.: 75-65-0 Molecular Formula: C4H10O Formula Weight: 74.12 Flash Point: 11°(52°F) Physical Form: Liquid Density: 0.786 Refractive Index: 1.3870 Appearance: Colourless Melting Point: 25° Boiling Point: 83° Beilstein Reference: 906698 Merck Reference: 14,1542 UN No.: 1120 MDL No.: MFCD00004464
Formula: (CH₃)₃COH
Pto. Ebullición: 83 °C
Pto. de fusión: 25 °C
Densidad: 0,786
Pto. de inflamación: 11 °C (52 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004464
Núm. CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,1542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM