terc-Butanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol terc-butílico, Trimetilcarbinol, 2-Metil-2-propanol
MQ300
1.09629.0500 1.09629.9025
1.09629.0500EA 53.9 EUR
1.09629.0500 1.09629.9025
terc-Butanol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
terc-Butanol
Formula: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 82.2
Pto. de fusión: 25.3
Densidad: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004464
Núm. CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Índice Merck: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 25 °C
Molar Mass 74.12 g/mol
Boiling Point 81 - 83 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 40.7 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 2.3 - 8.0 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 490 °C