terc-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Alcohol terc-butílico, Trimetilcarbinol, 2-Metil-2-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22264.1000 8.22264.9025
8.22264.1000EA 56.7 EUR
8.22264.1000 8.22264.9025
terc-Butanol, EMPLURA®, Supelco®
terc-Butanol
Formula: (CH₃)₃COH
Pto. Ebullición: 82,2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 25,3 °C
Densidad: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004464
Núm. CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM