terc-Butanol 99, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Alcohol terc-butílico, Trimetilcarbinol, 2-Metil-2-propanol
20813.298EA 47.6 EUR
20813.298 20813.460
terc-Butanol 99, GPR RECTAPUR®
terc-Butanol
Formula: (CH₃)₃COH
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 82.2 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 25.3 °C
Densidad: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 11
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004464
Núm. CAS: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
IR: 01-2119444321-51
Índice Merck: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 23.5 - 26.5 °C
Evaporation residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.5 %