Alcohol isoamílico 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Metil-1-butanol
126480010 126480025 126485000 126480250
ACRO126480010EA 98.8 EUR
ACRO126480010 ACRO126480025 ACRO126485000 ACRO126480250
Alcohol isoamílico 98%, puro
Alcohol isoamílico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002934
Núm. CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA