Alcohol isoamílico ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
412735000 412730010 412730025
ACRO412735000EA 63 EUR
ACRO412735000 ACRO412730010 ACRO412730025
Alcohol isoamílico ACS
Alcohol isoamílico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,8 g/cm³
Pto. de inflamación: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002934
Núm. CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g