Alcohol isoamílico (Mezcla de isómeros) ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Metil-1-butanol
L13660.AE
L13660.AP
L13660.0F
L13660.AEEA
25.7
EUR
L13660.AE
L13660.AP
L13660.0F
Alcohol isoamílico (Mezcla de isómeros) ≥99%
Alcohol isoamílico
Purity: 99%
CAS No.: 123-51-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Unpleasant
Melting Point: -117°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1718835
Merck Reference: 14,5195
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002934
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH MW: 88.15 g/mol Pto. Ebullición: 130…132 °C Pto. de fusión: –117 °C Densidad: 0.809 Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002934 Núm. CAS: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3 III Índice Merck: 14,5195 |