Alcohol isoamílico 98 Milk_analysis_NFV04-210
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: 3-Metil-1-butanol
20799.298EA 128 EUR
20799.298 20799.367
Alcohol isoamílico 98 Milk_analysis_NFV04-210
Alcohol isoamílico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 130
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 42
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002934
Núm. CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Density (20/4) 0.808 - 0.818
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 98 %
Fats Passes test
Furfuraldehyde Passes test
Organic impurities Passes test
Distillation range 128 - 132 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm
2-Methyl-1-butanol 8 - 10 %
3-Methyl-1-butanol 90 - 92 %
Water Max. 0.5 %