Fast blue BB salt para microscopía, para histología, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt, 4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, Fast Blue BB Salt hemi(zinc chloride) salt
44670-10G 44670-50G
44670-10GEA 32.5 EUR
44670-10G 44670-50G
Fast blue BB salt para microscopía, para histología, Sigma-Aldrich®
Fast blue BB salt
Synonyms: 4-Amino-2,5-diethoxybenzanilide diazotated zinc double salt, 4-Benzoylamino-2,5-diethoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Formula: C₃₄H₃₆Cl₄N₆O₆Zn
Número MDL: MFCD00074765
Núm. CAS: 5486-84-0
EINECS: 226-817-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a5533f11234363beaeaf1bc356010e195ee2bd&vid=11a5533f11234363beaeaf1bc356010e195ee2bd&prid=web&clid=SAPDAM