2,2-Dimetil-1,3-propanodiol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
408550250 408555000 408550025
ACRO408550250EA 31.5 EUR
ACRO408550250 ACRO408555000 ACRO408550025
2,2-Dimetil-1,3-propanodiol 99%
2,2-Dimetil-1,3-propanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 208 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 122…128 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004685
Núm. CAS: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Índice Merck: 12,06547
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g