2,2-Dimetil-1,3-propanodiol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
A10340.0E
A10340.30
A10340.36
A10340.0EEA
91.1
EUR
A10340.0E
A10340.30
A10340.36
2,2-Dimetil-1,3-propanodiol ≥99%
2,2-Dimetil-1,3-propanodiol
Purity: 99%
CAS No.: 126-30-7
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 103°(217°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 605291
Merck Reference: 14,6458
MDL No.: MFCD00004685
Formula:
C₅H₁₂O₂ MW: 104,15 g/mol Pto. Ebullición: 210…212 °C Pto. de fusión: 125…130 °C Densidad: 1,042 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004685 Núm. CAS: 126-30-7 EINECS: 204-781-0 Índice Merck: 14,6458 |