2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
162502500 162500050
ACRO162502500EA 56.5 EUR
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol 97%
2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol
Formula: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Pto. Ebullición: 214 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 88…91 °C
Densidad: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 126 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004473
Núm. CAS: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %