2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
A11984.0E
A11984.22
A11984.36
A11984.0EEA
345
EUR
A11984.0E
A11984.22
A11984.36
2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol ≥97%
2,5-Dimetil-2,5-hexanodiol
Purity: 97%
CAS No.: 110-03-2
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 214-215°
Beilstein Reference: 1361437
MDL No.: MFCD00004473
Formula:
C₈H₁₈O₂ MW: 146,23 g/mol Pto. Ebullición: 214…215 °C Pto. de fusión: 87…91 °C Densidad: 0,898 Pto. de inflamación: 126 °C (258 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004473 Núm. CAS: 110-03-2 EINECS: 203-731-5 |