Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18922.03
A18922.06
A18922.03EA
27.1
EUR
A18922.03
A18922.06
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético ≥97%
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)acético
Purity: 97%
CAS No.: 85068-33-3
Molecular Formula: C10H6F6O2
Formula Weight: 272.15
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 6813447
Formula:
(C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH Pto. Ebullición: 276 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009908 Núm. CAS: 85068-33-3 EINECS: 285-295-6 |