Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)acético
L10960.09
L10960.18
L10960.09EA
83.3
EUR
L10960.09
L10960.18
Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico 96%
Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico
Purity: 98+%
CAS No.: 351-35-9
Molecular Formula: C9H7F3O2
Formula Weight: 204.15
Melting Point: 77-78°
Beilstein Reference: 2213223
Formula:
(C₆H₄(CF₃))CH₂COOH MW: 204.15 g/mol Pto. de fusión: 77…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004339 Núm. CAS: 351-35-9 EINECS: 206-511-7 |