Ácido 1-naftilacético 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
349640250 349641000 349645000
ACRO349640250EA 31.9 EUR
ACRO349640250 ACRO349641000 ACRO349645000
Ácido 1-naftilacético 95%
Ácido 1-naftilacético
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126…133 °C
Densidad: ~ 1,263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004046
Núm. CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Índice Merck: 12,06458
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 133 °C
GC ≥94 %