Ácido 1-naftilacético 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11069.0B A11069.18 A11069.30
A11069.0BEA 321 EUR
A11069.0B A11069.18 A11069.30
Ácido 1-naftilacético 96% may cont. up to 4% 2-isomer
Ácido 1-naftilacético
Purity: 96% CAS No.: 86-87-3 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 126-133° Beilstein Reference: 1308415 Merck Reference: 14,6371 MDL No.: MFCD00004046
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 126…133 °C
Densidad: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004046
Núm. CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Índice Merck: 14,6371