Ácido 1-naftilacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
8.06862.0100EA 44 EUR
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
Ácido 1-naftilacético para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido 1-naftilacético
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 129…131 °C
Densidad: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004046
Núm. CAS: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Índice Merck: 12,06458
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 125 - 131 °C
Molar Mass 186.21 g/mol
Bulk Density 240 kg/m3
pH 3.0 (0.6 g/l, H2O, 25 °C)