Ácido 2-naftilacético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
128220050 128220250 128221000
ACRO128220050EA 50.8 EUR
ACRO128220050 ACRO128220250 ACRO128221000
Ácido 2-naftilacético 99%
Ácido 2-naftilacético
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 352 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 141…143 °C
Densidad: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004126
Núm. CAS: 581-96-4
EINECS: 209-475-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %