Ácido 2-naftilacético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Naphthaleneacetic acid, 2-(Naphthalen-2-yl)acetic acid
A13528.06 A13528.09 A13528.18
A13528.06EA 50.8 EUR
A13528.06 A13528.09 A13528.18
Ácido 2-naftilacético ≥99%
Ácido 2-naftilacético
Purity: 99% CAS No.: 581-96-4 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 141-143° Beilstein Reference: 973396
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186.21 g/mol
Pto. Ebullición: 352
Pto. de fusión: 141…143 °C
Densidad: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004126
Núm. CAS: 581-96-4
EINECS: 209-475-0