Ácido 3-ciclohexilpropionico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
171450500 171452500
ACRO171450500EA 126 EUR
ACRO171450500 ACRO171452500
Ácido 3-ciclohexilpropionico 99%
Ácido 3-ciclohexilpropionico
Formula: C₉H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 275,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 14…17 °C
Densidad: 0,998 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001527
Núm. CAS: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %