Ácido 3-ciclohexilpropionico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 701-97-3
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4636
Odour: Unpleasant
Melting Point: 14-17°
Boiling Point: 276°
Beilstein Reference: 2042799
MDL No.: MFCD00001527
Formula:
C₉H₁₆O₂ Pto. Ebullición: 276 °C Pto. de fusión: 14…17 °C Densidad: 0,99 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001527 Núm. CAS: 701-97-3 EINECS: 211-861-9 |