Ácido indol-3-acético 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122160100 122160250 122161000 122165000
ACRO122160100EA 47.4 EUR
ACRO122160100 ACRO122160250 ACRO122161000 ACRO122165000
Ácido indol-3-acético 99+%
Ácido indol-3-acético
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. Ebullición: 120 - 125 °C (0,05 -rr)
Pto. de fusión: 167 °C
Pto. de inflamación: 171 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005636
Núm. CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Índice Merck: 13,04986
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥99.0 %
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N