Ácido indol-3-acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 87-51-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: ca 167° dec.
Beilstein Reference: 143358
Merck Reference: 14,4964
MDL No.: MFCD00005636
Formula:
C₁₀H₉NO₂ Pto. Ebullición: 120…125 °C (0,05 mmHg) Pto. de fusión: ∼ 167 °C (desc.) Pto. de inflamación: 171 °C (339 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005636 Núm. CAS: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Índice Merck: 14,4964 |