Ácido indol-3-acético, Millipore®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00353.0010 1.00353.0100
1.00353.0010EA 68.2 EUR
1.00353.0010 1.00353.0100
Ácido indol-3-acético, Millipore®
Ácido indol-3-acético
Formula: C₁₀H₉NO₂
Pto. Ebullición: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Pto. de fusión: 167…170 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005636
Núm. CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Índice Merck: 13,04986