Ácido 3-(indol-3-il)propionico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 57.3 EUR
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
Ácido 3-(indol-3-il)propionico 99%
Ácido 3-(indol-3-il)propionico
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Pto. de fusión: 130…136 °C
Densidad: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005660
Núm. CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %