Ácido 3-(indol-3-il)propionico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
L04877.14 L04877.06
L04877.14EA 95.6 EUR
L04877.14 L04877.06
Ácido 3-(indol-3-il)propionico ≥98%
Ácido 3-(indol-3-il)propionico
Purity: 98% CAS No.: 830-96-6 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.21 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 147733
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.21 g/mol
Pto. de fusión: 132…135 °C
Densidad: 1.356 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005660
Núm. CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1