Ácido 4-(indol-3-il)butírico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 93 EUR
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
Ácido 4-(indol-3-il)butírico 98%
Ácido 4-(indol-3-il)butírico
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 120…125 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005664
Núm. CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,04987
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %