Ácido 4-(indol-3-il)butírico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
A15260.14 A15260.06 A15260.22
A15260.14EA 196 EUR
A15260.14 A15260.06 A15260.22
Ácido 4-(indol-3-il)butírico ≥98%
Ácido 4-(indol-3-il)butírico
Purity: 98% CAS No.: 133-32-4 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Odour: Odourless Melting Point: 121-125° Beilstein Reference: 171120 Merck Reference: 14,4965 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005664
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Densidad: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005664
Núm. CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,04987