Ácido 4-(indol-3-il)butírico, Millipore®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00354.0005
1.00354.0025
1.00354.0100
1.00354.0005EA
60.7
EUR
1.00354.0005
1.00354.0025
1.00354.0100
Ácido 4-(indol-3-il)butírico, Millipore®
Ácido 4-(indol-3-il)butírico
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ MW: 203.24 g/mol Pto. de fusión: 121…126 °C Densidad: 1.27 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005664 Núm. CAS: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,04987 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...