Ácido (2-bromofenil)acético 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
296650100 296650050
ACRO296650100EA 35.6 EUR
ACRO296650100 ACRO296650050
Ácido (2-bromofenil)acético 98%
Ácido (2-bromofenil)acético
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 308
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004314
Núm. CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %