Ácido (2-bromofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-Bromophenyl)acetic acid
A16900.06
A16900.14
A16900.22
A16900.06EA
43.3
EUR
A16900.06
A16900.14
A16900.22
Ácido (2-bromofenil)acético ≥98%
Ácido (2-bromofenil)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 18698-97-0
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 105-106°
Beilstein Reference: 2250655
Formula:
(C₆H₄Br)CH₂COOH MW: 215.05 g/mol Pto. Ebullición: 308 Pto. de fusión: 105…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004314 Núm. CAS: 18698-97-0 EINECS: 242-509-2 |