Ácido (3-bromofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
B20758.06 B20758.14
B20758.06EA 125 EUR
B20758.06 B20758.14
Ácido (3-bromofenil)acético ≥98%
Ácido (3-bromofenil)acético
Purity: 98+% CAS No.: 1878-67-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 2045104
Formula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Pto. Ebullición: 308
Pto. de fusión: 100…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004330
Núm. CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1