Ácido (4-bromofenil)acético 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
160520250
160521000
ACRO160520250EA
73.7
EUR
ACRO160520250
ACRO160521000
Ácido (4-bromofenil)acético 99%
Ácido (4-bromofenil)acético
Formula:
(C₆H₄Br)CH₂COOH MW: 215.05 g/mol Pto. Ebullición: 326 Pto. de fusión: 112…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004342 Núm. CAS: 1878-68-8 EINECS: 217-523-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 115 to 118 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |