Ácido (4-bromofenil)acético ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15325.14
A15325.22
A15325.14EA
76.3
EUR
A15325.14
A15325.22
Ácido (4-bromofenil)acético ≥99%
Ácido (4-bromofenil)acético
Purity: 99%
CAS No.: 1878-68-8
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 972146
Formula:
(C₆H₄Br)CH₂COOH Pto. Ebullición: 326 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 115…119 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004342 Núm. CAS: 1878-68-8 EINECS: 217-523-7 |