(2,6-Diclorofenil)acetato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
351070050 351070250
ACRO351070050EA 53.5 EUR
ACRO351070050 ACRO351070250
(2,6-Diclorofenil)acetato de metilo 99%
(2,6-Diclorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOCH₃
Número MDL: MFCD00191640
Núm. CAS: 54551-83-6
EINECS: 259-221-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %