(4-Clorofenil)acetato de etilo 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-chlorophenylacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)acetate
388840050 388840250
ACRO388840050EA 20.1 EUR
ACRO388840050 ACRO388840250
(4-Clorofenil)acetato de etilo 98+%
(4-Clorofenil)acetato de etilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
MW: 198.65 g/mol
Número MDL: MFCD00018791
Núm. CAS: 14062-24-9
EINECS: 237-906-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %