(4-Clorofenil)acetato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
351050050 351050250
ACRO351050050EA 25.3 EUR
ACRO351050050 ACRO351050250
(4-Clorofenil)acetato de metilo 99%
(4-Clorofenil)acetato de metilo
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Número MDL: MFCD00032743
Núm. CAS: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %