Ácido (2,3-diclorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2931-25G
D2931-5G
TCIAD2931-25GEA
223
EUR
TCIAD2931-25G
TCIAD2931-5G
Ácido (2,3-diclorofenil)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (2,3-diclorofenil)acético
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH |
Número MDL:
MFCD01861393 Núm. CAS: 10236-60-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 132.0 to 136.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |