Ácido (2,4-diclorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
A11791.06
A11791.14
A11791.22
A11791.06EA
25.7
EUR
A11791.06
A11791.14
A11791.22
Ácido (2,4-diclorofenil)acético ≥98%
Ácido (2,4-diclorofenil)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 19719-28-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Odour: Odourless
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1948767
MDL No.: MFCD00004318
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH MW: 205,04 g/mol Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 128…130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004318 Núm. CAS: 19719-28-9 EINECS: 243-248-7 |