Ácido (2,6-diclorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21354.06
B21354.14
B21354.22
B21354.06EA
26.9
EUR
B21354.06
B21354.14
B21354.22
Ácido (2,6-diclorofenil)acético ≥98%
Ácido (2,6-diclorofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 6575-24-2
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Melting Point: 158-161°
Beilstein Reference: 1952744
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 158…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004320 Núm. CAS: 6575-24-2 EINECS: 229-504-0 |