Ácido (2-clorofenil)acético 98.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
184030050 184030250 184031000
ACRO184030050EA 23.4 EUR
ACRO184030050 ACRO184030250 ACRO184031000
Ácido (2-clorofenil)acético 98.5+%
Ácido (2-clorofenil)acético
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004317
Núm. CAS: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
HPLC ≥98.50 %
Titration with TBAH ≥98.50 %