Ácido (2-clorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chlorophenylacetic acid
A15834.09
A15834.18
A15834.30
A15834.09EA
38.8
EUR
A15834.09
A15834.18
A15834.30
Ácido (2-clorofenil)acético ≥98%
Ácido (2-clorofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 2444-36-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Odour: Odourless
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 145°/5mm
Beilstein Reference: 1101523
MDL No.: MFCD00004317
Formula:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH MW: 170,6 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C (5 mmHg) Pto. de fusión: 94…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004317 Núm. CAS: 2444-36-2 EINECS: 219-482-0 |