Ácido (3,4-diclorofenil)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,4-Dichlorophenylacetic acid
A15653.06
A15653.14
A15653.22
A15653.06EA
28.5
EUR
A15653.06
A15653.14
A15653.22
Ácido (3,4-diclorofenil)acético ≥98%
Ácido (3,4-diclorofenil)acético
Purity: 98%
CAS No.: 5807-30-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Odour: Odourless
Melting Point: 87-92°
Beilstein Reference: 1953781
MDL No.: MFCD00004333
Formula:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH MW: 205,04 g/mol Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 87…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004333 Núm. CAS: 5807-30-7 EINECS: 227-368-7 |